Drukuj
1-Bromo-2-fluorobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106990100 106990500
ACRO106990100EA 232 PLN
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenzen 99%
1-Bromo-2-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,6 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000282
Numer CAS: 1072-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-018-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %