2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
A12963.06
A12963.14
A12963.22
A12963.06EA
311
PLN
A12963.06
A12963.14
A12963.22
2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 399-94-0
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: -31°
Boiling Point: 73-75°/65mm
Beilstein Reference: 1680893
MDL No.: MFCD00000345
Formuła:
C₆H₃BrF₂ Temp. Wrzenia: 73…75 °C (65 mmHg) Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1,714 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000345 Numer CAS: 399-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-920-0 |