Drukuj
Butelki do pakowania, z wąską szyjką, okrągłe, PPCO, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312087-0001 312087-0002 312087-0004 312087-0008 312087-0016 312087-0032
NALG312087-0001EA 7050 PLN
NALG312087-0001 NALG312087-0002 NALG312087-0004 NALG312087-0008 NALG312087-0016 NALG312087-0032
Butelki do pakowania, z wąską szyjką, okrągłe, PPCO, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty, z zakrętką z PP.
  • Doskonała przejrzystość
  • Odporność na uderzenia i chemikalia
  • Szczelne
Butelki te mają solidną konstrukcję do użytku w opakowaniach.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Sposób pakowania: Butelki i zamknięcia są pakowane w oddzielne torebki w tym samym kartonie.