Drukuj
Butelki z wąską szyjką, kwadratowe, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312018-1000 312018-0125 312018-0250 312018-0500
NALG312018-1000EA 1990 PLN
NALG312018-1000 NALG312018-0125 NALG312018-0250 NALG312018-0500
Butelki z wąską szyjką, kwadratowe, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty, z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Szczelne
  • Z podziałką
Idealny do przechowywania i wysyłania płynów.
These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square narrow mouth bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
Sposób pakowania: Bottles and closures are bulk-packed in separate polybags within the same carton.