Drukuj
Etanol absolute, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
MQ200
1.07017.2511 1.07017.9026 1.07017.9026_T 1.07017.4000
1.07017.2511EA 572 PLN
1.07017.2511 1.07017.9026 MERC1.07017.9026_T 1.07017.4000
Etanol absolute, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Etanol
Bio-Based Ethanol
Instead of synthetic ethanol, we use bioethanol produced from grain or sugar cane. High quality, affordability, and ready availability make our bioethanol an obvious choice for a sustainable future.
  • Produced from grain or sugar cane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)
  • Reliable availability
  • Production method is safer for the environment
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15 %(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C