Drukuj
Makrokomórki do pomiarów fluorescencji
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312016-0060 312016-0125 312016-0500 312016-1000
NALG312016-0060EA 12870 PLN
NALG312016-0060 NALG312016-0125 NALG312016-0500 NALG312016-1000
Makrokomórki do pomiarów fluorescencji
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty, z zakrętką z PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Szczelne
Idealny do przechowywania i wysyłania płynów. Z podziałką.