Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, HDPE, prostokątne, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312009-0004 312009-0008 312009-0016 312009-0032
NALG312009-0004EA 10250 PLN
NALG312009-0004 NALG312009-0008 NALG312009-0016 NALG312009-0032
Butelki z szeroką szyjką, HDPE, prostokątne, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Prostokątne, nieprzezroczyste bursztynowe butelki są wykonane z HDPE przeznaczonego do ochrony płynów wrażliwych na światło lub suchych materiałów.
  • Oszczędzanie przestrzeni
  • Odporność na chemikalia i przebicie
  • Szczelne uszczelnienie z nieprzezroczystymi zamknięciami PP
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003; 21CFR177.1520 i USP Klasa VI.
Dodatkowe informacje: Butelki są dostarczane z nieprzezroczystym oranżowym zamknięciem z PP.
Sposób pakowania: Butelki i zamknięcia są pakowane w oddzielne torebki w tym samym kartonie.