Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, HDPE, prostokątne, HDPE, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312007-0008 312007-0016 312007-0004 312007-0032
NALG312007-0008EA 4850 PLN
NALG312007-0008 NALG312007-0016 NALG312007-0004 NALG312007-0032
Butelki, szeroka szyjka, HDPE, prostokątne, HDPE, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, prześwitujące, z zakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +120 ° C
  • Szczelne
Idealne do zbierania, przechowywania i wysyłki próbek lub przechowywania płynów i suchych substancji. Prostokątna podstawa oszczędzająca miejsce.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.