1-Bromo-2,4-difluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Difluorobromobenzene
A14098.14
A14098.22
A14098.36
A14098.14EA
348
PLN
A14098.14
A14098.22
A14098.36
1-Bromo-2,4-difluorobenzen ≥98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 348-57-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1680892
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000330
Formuła:
C₆H₃BrF₂ Temp. Wrzenia: 145…146 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,708 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000330 Numer CAS: 348-57-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-479-4 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |