Drukuj
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, PP, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312006-9050 312006-9125 312006-9025
NALG312006-9050EA 15900 PLN
NALG312006-9050 NALG312006-9125 NALG312006-9025
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, PP, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Półprzezroczyste butelki z zamknięciem używane do pobierania próbek oraz do przechowywania i wysyłania niewielkich ilości i cennych odczynników.
  • Niesterylne i trwałe
  • Linerless zamknięcia z polipropylenu, które zapewniają szczelność
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003 i 21CFR177.1520 USP Klasa VI.
Sposób pakowania: Butelki i zamknięcia są pakowane w oddzielne torebki w tym samym kartonie. Pakowane po 2000 sztuk.