Drukuj
1-Bromo-2,4-difluorobenzen 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Difluorobromobenzene
249360100 249360500
ACRO249360100EA 144 PLN
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenzen 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,708 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000330
Numer CAS: 348-57-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-479-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %