Drukuj
Naczynia do badań biologicznych, 4-dołkowe, do zapłodnienia in vitro, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
144444 179830
734-1175EA 2090 PLN
734-1175 734-2693
Naczynia do badań biologicznych, 4-dołkowe, do zapłodnienia in vitro, Nunc™
Szalki do hodowli Szalki do testów biologicznych
Polistyren, sterylny, płaskie dno, z wieczkiem. W pełni certyfikowane szalki są przeznaczone specjalnie do zapłodnienia in vitro (IVF).
  • Pełna kontrola wszystkich elementów w finalnym produkcie dająca pełną identyfikację
  • Wyjątkowa certyfikacja, oparta o 1 komórkowy test toksyczności embrionów mysich, potwierdza sterylność (SAL 10⁶), niepirogenność oraz to że materiał przeszedł wymagania USP klasy VI