Drukuj
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B21585.03 B21585.06
B21585.03EA 306 PLN
B21585.03 B21585.06
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 38573-88-5 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 69-70°/12mm MDL No.: MFCD00061136
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 69…70 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,724
Temp. Zapłonu: 61 °C (141 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061136
Numer CAS: 38573-88-5