1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B24265.06
B24265.14
B24265.06EA
899
PLN
B24265.06
B24265.14
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen ≥99%
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1559-88-2
Molecular Formula: C6HBrF4
Formula Weight: 228.98
Flash Point: 53°(129°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Aromatic
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000308
Formuła:
C₆HBrF₄ Temp. Wrzenia: 142…144 °C Gęstość: 1,883 Temp. Zapłonu: 53 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000308 Numer CAS: 1559-88-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-327-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |