2,5-Dibromo-1-fluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
B21281.14
B21281.22
B21281.14EA
524
PLN
B21281.14
B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenzen ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1435-52-5
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 3236451
MDL No.: MFCD00010603
Formuła:
C₆H₃Br₂F Temp. Wrzenia: 216 °C Temp. topnienia: 33…35 °C Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010603 Numer CAS: 1435-52-5 |