3,5-Dibromo-1-fluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
A15078.14
A15078.22
A15078.14EA
998
PLN
A15078.14
A15078.22
3,5-Dibromo-1-fluorobenzen ≥98%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 1435-51-4
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃Br₂F Temp. Wrzenia: 204…206 °C Gęstość: 2,018 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061119 Numer CAS: 1435-51-4 |