Drukuj
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
311350010 311350050
ACRO311350010EA 288 PLN
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Formuła: C₆Br₂F₄
Temp. Wrzenia: 198 °C
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 2,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039209
Numer CAS: 827-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-564-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %