1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14804.06
A14804.14
A14804.22
A14804.06EA
416
PLN
A14804.06
A14804.14
A14804.22
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzen ≥98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 64695-78-9
Molecular Formula: C6H2Br2F2
Formula Weight: 271.89
Melting Point: 31-35°
Beilstein Reference: 1941132
Formuła:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271.89 g/mol Temp. Wrzenia: 208 Temp. topnienia: 31…35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009890 Numer CAS: 64695-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 265-021-1 Jednostka: 1325 ADR: 4.1 III |