Drukuj
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 451 PLN
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
4-Bromo-2-chlorophenol
Formuła: C₆H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…51 °C
Gęstość: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002166
Numer CAS: 3964-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 223-572-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %