Drukuj
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 901 PLN
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Formuła: C₈H₈BrClO
MW: 235.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 150…152 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 38…39 °C
Temp. Zapłonu: 150 °C
Numer MDL: MFCD00000617
Numer CAS: 2033-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-994-9
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %