1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L07573.09
L07573.18
L07573.09EA
475
PLN
L07573.09
L07573.18
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzen ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Formuła:
C₆H₃BrClNO₂ Temp. topnienia: 59…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051514 Numer CAS: 29682-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 249-773-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |