4-Bromo-3-chloroanilina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03268.09
L03268.18
L03268.09EA
586
PLN
L03268.09
L03268.18
4-Bromo-3-chloroanilina 96%
4-Bromo-3-chloroanilina
Purity: 96%
CAS No.: 21402-26-6
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 1210160
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041311
Formuła:
C₆H₅BrClN Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 61…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041311 Numer CAS: 21402-26-6 Numer WE (dawny EINECS): 244-370-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |