Drukuj
Lejki filtracyjne, stożkowe
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07200325 07200425
LENZ07200325EA 189 PLN
LENZ07200325 LENZ07200425
Lejki filtracyjne, stożkowe
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Funnels, made of boroslicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.