Drukuj
Akcesoria do aparatów do filtracji próżniowej, Whatman
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10464103 10471101 10471700 10477600 10477601
WHAT10464103EA 650 PLN
WHAT10464103 514-0373 514-0684 514-0121 514-0122
Akcesoria do aparatów do filtracji próżniowej, Whatman
Komory próżniowe
Pompa próżniowa i ciśnieniowa: Do stosowania w zakresie kontroli jakości mikrobiologicznej, analiz, medycyny i technologii produkcji. Pompa jest wykorzystywana do pompowania gazów, pobierania próbek (nawet płynów w próżni) i odprowadzania próbek ze zbiorników.
  • Model AC
  • Pompowanie powietrza, gazów i par bez zanieczyszczeń
  • Bardzo cicha i płynna praca
  • Wyposażony w przełącznik termiczny oraz standardowy bezpiecznik
  • Beztłuszczowa pompa membranowa
  • Dostarcza (m³/h): 3,6 L/min, próżnia: <100 mbar, ciśnienie: 4 bar, waga: 11 kg
Butelka Witt: Do gromadzenia filtratu w wstawionym pojemniku. Butelka ze szkła borokrzemowego, 100×160 mm, z wymienną okrągłą pokrywą i dyszą zamontowaną na boku, do rury prózniowej o średnicy wewnętrznej 8 mm.