4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17859.09
A17859.18
A17859.30
A17859.09EA
354
PLN
A17859.09
A17859.18
A17859.30
4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 38762-41-3
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 3117740
Formuła:
C₆H₅BrClN Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007660 Numer CAS: 38762-41-3 Numer WE (dawny EINECS): 254-118-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |