Drukuj
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
167480100 167480500
ACRO167480100EA 240 PLN
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formuła: C₆H₅BrClN
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007660
Numer CAS: 38762-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 254-118-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %