4-Bromo-2,6-dichloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14884.14
A14884.22
A14884.14EA
505
PLN
A14884.14
A14884.22
4-Bromo-2,6-dichloroanilina ≥98%
4-Bromo-2,6-dichloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 697-88-1
Molecular Formula: C6H4BrCl2N
Formula Weight: 240.92
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2089687
Formuła:
C₆H₄BrCl₂N Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 85…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025162 Numer CAS: 697-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-809-5 |