2-Bromo-4-chloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03808.14
L03808.06
L03808.14EA
1600
PLN
L03808.14
L03808.06
2-Bromo-4-chloroanilina ≥98%
2-Bromo-4-chloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 873-38-1
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 127°/20mm
Beilstein Reference: 2802563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041313
Formuła:
C₆H₅BrClN Temp. Wrzenia: 127 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 63…68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041313 Numer CAS: 873-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-837-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |