2-Bromo-5-chloro-1-fluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19570.06
A19570.14
A19570.06EA
170
PLN
A19570.06
A19570.14
2-Bromo-5-chloro-1-fluorobenzen ≥98%
2-Bromo-5-chloro-1-fluorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1996-29-8
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 70-72°/11mm
Beilstein Reference: 2081083
MDL No.: MFCD00079708
Formuła:
C₆H₃BrClF Temp. Wrzenia: 70…72 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,678 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079708 Numer CAS: 1996-29-8 |