2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10103.14
A10103.03
A10103.06
A10103.14EA
1170
PLN
A10103.14
A10103.03
A10103.06
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-93-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.46
Odour: Odourless
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 2442261
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013982
Formuła:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235.46 g/mol Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013982 Numer CAS: 21739-93-5 Numer WE (dawny EINECS): 244-559-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |