1-Bromo-4-chlorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12160.0B
A12160.22
A12160.30
A12160.0BEA
924
PLN
A12160.0B
A12160.22
A12160.30
1-Bromo-4-chlorobenzen ≥98%
1-Bromo-4-chlorobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 106-39-8
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄BrCl Temp. Wrzenia: 196 °C Temp. topnienia: 63…67 °C Gęstość: 1,651 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000600 Numer CAS: 106-39-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-392-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |