1-Bromo-3-chlorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromochlorobenzene
A14026.22
A14026.36
A14026.22EA
430
PLN
A14026.22
A14026.36
1-Bromo-3-chlorobenzen ≥99%
1-Bromo-3-chlorobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 108-37-2
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5770
Odour: Aromatic
Melting Point: -22°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1446353
MDL No.: MFCD00000568
Formuła:
C₆H₄BrCl Temp. Wrzenia: 195…196 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 1,630 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000568 Numer CAS: 108-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-575-8 |