Drukuj
1-Bromo-3-chlorobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
154200250 154201000
ACRO154200250EA 154 PLN
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Bromo-3-chlorobenzen 99%
1-Bromo-3-chlorobenzen
Formuła: C₆H₄BrCl
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,63 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000568
Numer CAS: 108-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-575-8