1-Bromo-3,5-dichlorobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dichlorobromobenzene
B25492.06
B25492.14
B25492.22
B25492.06EA
175
PLN
B25492.06
B25492.14
B25492.22
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen ≥97%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 19752-55-7
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 73-77°
Boiling Point: 232°
MDL No.: MFCD00000584
Formuła:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225.9 g/mol Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: 73…77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000584 Numer CAS: 19752-55-7 Numer WE (dawny EINECS): 243-270-7 |