Drukuj
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichlorobromobenzene
331900250 331900050
ACRO331900250EA 302 PLN
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen 98%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen
Formuła: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 232 °C
Temp. topnienia: 74…77 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00000584
Numer CAS: 19752-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-270-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %