1-Bromo-2-chlorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromochlorobenzene
A11782.0B
A11782.18
A11782.30
A11782.0BEA
4050
PLN
A11782.0B
A11782.18
A11782.30
1-Bromo-2-chlorobenzen ≥98%
1-Bromo-2-chlorobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 694-80-4
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5815
Melting Point: -13°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1855303
MDL No.: MFCD00000532
Formuła:
C₆H₄BrCl MW: 191.45 g/mol Temp. Wrzenia: 203…205 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1.649 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000532 Numer CAS: 694-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-775-1 |