2-Bromo-1,4-dichlorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06
A12056.14
A12056.06EA
264
PLN
A12056.06
A12056.14
2-Bromo-1,4-dichlorobenzen ≥98%
2-Bromo-1,4-dichlorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1435-50-3
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃BrCl₂ Temp. Wrzenia: 118…120 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 32…36 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018505 Numer CAS: 1435-50-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-859-9 |