1-Bromo-2,4-dichlorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12298.06
A12298.14
A12298.22
A12298.06EA
339
PLN
A12298.06
A12298.14
A12298.22
1-Bromo-2,4-dichlorobenzen ≥98%
1-Bromo-2,4-dichlorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1193-72-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 26-27°
Boiling Point: 235°
MDL No.: MFCD00018333
Formuła:
C₆H₃BrCl₂ Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: 26…27 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018333 Numer CAS: 1193-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-778-6 |