Kwas 4-bromo-3,5-dihydroksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18914.14
A18914.22
A18914.14EA
440
PLN
A18914.14
A18914.22
Kwas 4-bromo-3,5-dihydroksybenzoesowy ≥98%
Kwas 4-bromo-3,5-dihydroksybenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 16534-12-6
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: 268-272°
Beilstein Reference: 2368265
Formuła:
C₇H₅BrO₄ Temp. topnienia: 268…272 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002513 Numer CAS: 16534-12-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-606-4 |