3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23790.06
B23790.14
B23790.06EA
580
PLN
B23790.06
B23790.14
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 14348-40-4
Molecular Formula: C7H3Br3O3
Formula Weight: 374.81
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 2844497
Formuła:
C₇H₃Br₃O₃ Temp. Wrzenia: 396 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 144…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055557 Numer CAS: 14348-40-4 |