Drukuj
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334890050 334890250
ACRO334890050EA 477 PLN
ACRO334890050 ACRO334890250
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formuła: C₇H₃Br₃O₃
Temp. Wrzenia: 396 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 144…149 °C
Numer MDL: MFCD00055557
Numer CAS: 14348-40-4
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %