Drukuj
Kwas 5-bromosalicylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
162140500 162142500
ACRO162140500EA 311 PLN
ACRO162140500 ACRO162142500
Kwas 5-bromosalicylowy 98%
Kwas 5-bromosalicylowy
Formuła: C₇H₅BrO₃
Temp. Wrzenia: 334 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162…166 °C
Numer MDL: MFCD00002455
Numer CAS: 89-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-917-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥96.0 %