Kwas 3,5-dibromo-4-hydroksybezoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18361.14
A18361.22
A18361.14EA
491
PLN
A18361.14
A18361.22
Kwas 3,5-dibromo-4-hydroksybezoesowy ≥98%
Kwas 3,5-dibromo-4-hydroksybezoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 3337-62-0
Molecular Formula: C7H4Br2O3
Formula Weight: 295.93
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 2416147
Formuła:
C₇H₄Br₂O₃ MW: 295.91 g/mol Temp. Wrzenia: 365 Temp. topnienia: 269…273 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002548 Numer CAS: 3337-62-0 Numer WE (dawny EINECS): 222-075-0 |