Kwas 3,5-dichloro-4-hydroksybenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12923.14
A12923.06
A12923.22
A12923.14EA
746
PLN
A12923.14
A12923.06
A12923.22
Kwas 3,5-dichloro-4-hydroksybenzoesowy ≥97%
Kwas 3,5-dichloro-4-hydroksybenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 3336-41-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O3
Formula Weight: 207.01
Melting Point: 265-270°
Beilstein Reference: 2616297
Formuła:
C₇H₄Cl₂O₃ Temp. Wrzenia: 341 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 265…270 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002550 Numer CAS: 3336-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 222-071-9 |