Kwas 3-Bromo-4-metoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12653.06
A12653.14
A12653.06EA
614
PLN
A12653.06
A12653.14
Kwas 3-Bromo-4-metoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 3-Bromo-4-metoksybenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 99-58-1
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Odour: Odourless
Melting Point: 217-222°
Beilstein Reference: 2087585
MDL No.: MFCD00020295
Formuła:
C₈H₇BrO₃ Temp. topnienia: 217…222 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020295 Numer CAS: 99-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-768-4 |