Kwas 2-bromo-5-metoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12261.18
A12261.09
A12261.30
A12261.18EA
1270
PLN
A12261.18
A12261.09
A12261.30
Kwas 2-bromo-5-metoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2-bromo-5-metoksybenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 22921-68-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 639763
MDL No.: MFCD00020214
Formuła:
C₈H₇BrO₃ Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020214 Numer CAS: 22921-68-2 Numer WE (dawny EINECS): 245-329-2 |