Kwas 5-Bromoantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-5-bromobenzoic acid
A11915.22
A11915.06
A11915.14
A11915.22EA
3580
PLN
A11915.22
A11915.06
A11915.14
Kwas 5-Bromoantranilowy 98%
Kwas 5-Bromoantranilowy
Purity: 98%
CAS No.: 5794-88-7
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 639028
Merck Reference: 14,1405
MDL No.: MFCD00007823
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. Wrzenia: 342 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007823 Numer CAS: 5794-88-7 Numer WE (dawny EINECS): 227-338-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1405 |