Drukuj
Pojemniki do bezpiecznego napełniania pipet, standardowe / uniwersalne / flip
Dostawca: HIRSCHMANN
9910101 9910103 9910105
HIRS9910101EA 85.8 PLN
HIRS9910101 HIRS9910103 HIRS9910105
Pojemniki do bezpiecznego napełniania pipet, standardowe / uniwersalne / flip
Pipety Gruszki i smoczki
Safety pipette fillers made of natural rubber.
  • Suitable for graduated and volumetric pipettes