3,5-Dibromoanthranilic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-3,5-dibromobenzoicacid, 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
L07419.06
L07419.14
L07419.06EA
325
PLN
L07419.06
L07419.14
3,5-Dibromoanthranilic acid 98%
3,5-Dibromoanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 609-85-8
Molecular Formula: C7H5Br2NO2
Formula Weight: 294.93
Melting Point: 230-235°
Beilstein Reference: 779291
Formuła:
C₇H₅Br₂NO₂ Temp. topnienia: 230…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017087 Numer CAS: 609-85-8 |