Kwas 4-bromobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12518.14
A12518.22
A12518.36
A12518.14EA
335
PLN
A12518.14
A12518.22
A12518.36
Kwas 4-bromobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-bromobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 586-76-5
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Odour: Odourless
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 1906923
Merck Reference: 14,1408
MDL No.: MFCD00002529
Formuła:
C₇H₅BrO₂ Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 253…258 °C Gęstość: 1,894 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002529 Numer CAS: 586-76-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-581-7 Klasyfikacja Merck : 14,1408 |